missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(1R,6R)-Benzyl 2-(1,2-Dihydroxypropan-2-yl)-9-azabicyclo[4.2.1]non-2-ene-9-carboxylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (1R,6R)-Benzyl 2-(1,2-Dihydroxypropan-2-yl)-9-azabicyclo[4.2.1]non-2-ene-9-carboxylate |
| CAS | 690211-40-6 |
| Molekylær formel | C19H25NO4 |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H25NO4/c1-19(23,13-21)16-9-5-8-15-10-11-17(16)20(15)18(22)24-12-14-6-3-2-4-7-14/h2-4,6-7,9,15,17,21,23H,5,8,10-13H2,1H3 |
| SMIL | CC(O)(CO)C1=CCCC2CCC1N2C(=O)OCc3ccccc3 |
| IUPAC navn | benzyl 5-(1,2-dihydroxypropan-2-yl)-9-azabicyclo[4.2.1]non-4-ene-9-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 331.41 |
| Formel vægt | 331.1784 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?