missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(1R,5R,6R)-rel-5-(1-Ethylpropoxy)-7-oxabicyclo[4.1.0]hept-3-ene-3-carboxylic Acid Ethyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30378355
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
25 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30378355 25 mg
30371669 10 mg
30377130 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30378355 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE92569525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1217834-81-5
Molekylær formel C14H22O4
Molekylvægt (g/mol) 254.32
SMIL O=C(OCC)C1=C[C@H](OC(CC)CC)[C@H](O2)[C@H]2C1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (1R,5R,6R)-rel-5-(1-Ethylpropoxy)-7-oxabicyclo[4.1.0]hept-3-ene-3-carboxylic Acid Ethyl Ester
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C14H22O4/c1-4-10(5-2)17-11-7-9(14(15)16-6-3)8-12-13(11)18-12/h7,10-13H,4-6,8H2,1-3H3/t11-,12+,13-/m0/s1
Formel vægt 254.1518
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.