missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(1R,5R,6R)-5-(1-Ethylpropoxy)-7-oxabicyclo[4.1.0]hept-3-ene-3-carboxylic Acid Ethyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30379881
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30379881 5 mg
30374211 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30379881 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE9256905MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1266663-89-1
Molekylær formel C14H22O4
Molekylvægt (g/mol) 254.32
Synonym Oseltamivir Impurity 3
IUPAC navn ethyl (1R,5R,6R)-5-(pentan-3-yloxy)-7-oxabicyclo[4.1.0]hept-3-ene-3-carboxylate
SMIL O=C(OCC)C1=C[C@@H](OC(CC)CC)[C@H](O2)[C@H]2C1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (1R,5R,6R)-5-(1-Ethylpropoxy)-7-oxabicyclo[4.1.0]hept-3-ene-3-carboxylic Acid Ethyl Ester
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C14H22O4/c1-4-10(5-2)17-11-7-9(14(15)16-6-3)8-12-13(11)18-12/h7,10-13H,4-6,8H2,1-3H3/t11-,12-,13+/m1/s1
Formel vægt 254.15
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.