Få mere at vide
(1R,5R,6R)-1-(1-Ethylpropoxy)-7-azabicyclo[4.1.0]hept-3-ene-3-carboxylic Acid Ethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (1R,5R,6R)-1-(1-Ethylpropoxy)-7-azabicyclo[4.1.0]hept-3-ene-3-carboxylic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 204255-02-7 |
| Molekylær formel | C14H23NO3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Ethyl (1R,5R,6R)-5-(1-Ethylpropoxy)-7-azabicyclo[4.1.0]hept-3-ene-3-carboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C14H23NO3/c1-4-10(5-2)18-12-8-9(14(16)17-6-3)7-11-13(12)15-11/h8,10-13,15H,4-7H2,1-3H3/t11-,12-,13-/m1/s1 |
| SMIL | CCOC(=O)C1=C[C@@H](OC(CC)CC)[C@@H]2N[C@@H]2C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 253.34 |
| Formel vægt | 253.1678 |