missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(1R,4S)-Sertraline Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30419425
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30419425 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30419425 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS2800101MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (1R,4S) Sertraline Hydrochloride
CAS 79896-32-5
Molekylær formel C17H18Cl3N
Mængde 1 mg
Synonym (1R,4S)-Sertraline HCl
InChI formel InChI=1S/C17H17Cl2N.ClH/c1-20-17-9-7-12(13-4-2-3-5-14(13)17)11-6-8-15(18)16(19)10-11;/h2-6,8,10,12,17,20H,7,9H2,1H3;1H/t12-,17-;/m0./s1
SMIL Cl.CN[C@H]1CC[C@@H](c2ccc(Cl)c(Cl)c2)c3ccccc13
Molekylvægt (g/mol) 342.69
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.