Få mere at vide
(1R,4S)-rel-N-[4-[(Acetyloxy)methyl]-2-cyclopenten-1-yl]acetamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (1R,4S)-rel-N-[4-[(Acetyloxy)methyl]-2-cyclopenten-1-yl]acetamide |
| CAS | 61865-50-7 |
| Molekylær formel | C10H15NO3 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | cis-(+/-)-N-[4-[(Acetyloxy)methyl]-2-cyclopenten-1-yl]-acetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15NO3/c1-7(12)11-10-4-3-9(5-10)6-14-8(2)13/h3-4,9-10H,5-6H2,1-2H3,(H,11,12)/t9-,10+/m0/s1 |
| SMIL | CC(=O)N[C@H]1C[C@@H](COC(=O)C)C=C1 |
| IUPAC navn | [(1R,4S)-4-acetamidocyclopent-2-en-1-yl]methyl acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 197.11 |
| Formel vægt | 197.1052 |