missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(1R,4S,4aR,9aS)-rel-1,4,4a,9a-Tetrahydro-4a-methyl-1,4-methanoanthracene-9,10-dione-d8, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (1R,4S,4aR,9aS)-rel-1,4,4a,9a-Tetrahydro-4a-methyl-1,4-methanoanthracene-9,10-dione-d8 |
| CAS | 1329799-73-6 |
| Molekylær formel | C16H6D8O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (1alpha,4alpha,4aalpha,9aalpha)-1,4,4a,9a-Tetrahydro-4a-methyl-1,4-methanoanthracene-9,10-dione-d8 |
| InChI formel | InChI=1S/C16H14O2/c1-16-10-7-6-9(8-10)13(16)14(17)11-4-2-3-5-12(11)15(16)18/h2-7,9-10,13H,8H2,1H3/t9-,10+,13+,16+/m0/s1/i1D3,2D,3D,4D,5D,13D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c([2H])c2C(=O)[C@@]3([C@H]4C[C@H](C=C4)[C@]3([2H])C(=O)c2c1[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| Molekylvægt (g/mol) | 246.33 |
| Formel vægt | 246.1496 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?