Få mere at vide
(1R,4S)-1-Methyl-4-(prop-1-en-2-yl)cyclohex-2-en-1-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (1R,4S)-1-Methyl-4-(prop-1-en-2-yl)cyclohex-2-en-1-ol |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16O/c1-8(2)9-4-6-10(3,11)7-5-9/h4,6,9,11H,1,5,7H2,2-3H3/t9-,10+/m1/s1 |
| Formel vægt | 152.1201 |