Få mere at vide
(1R,4S)-1,3,3-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one, TRC
Artikelnummer. 30449333
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30449333 25 g
1 options
Artikelnummer. 30449333 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT79805025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (-)-Fenchone
CAS 7787-20-4
Molekylær formel C10 H16 O
Mængde 25 g
Synonym (-)-Fenchone, (1R,4S)-1,3,3-Trimethylnorbornan-2-one, Bicyclo[2.2.1]heptan-2-one','1,3,3-trimethyl-','(1R,4S)-, 2-Norbornanone','1,3,3-trimethyl-','(1R,4S)-(-)- (8CI), Bicyclo[2.2.1]heptan-2-one','1,3,3-trimethyl-','(1R)-, (1R)-(-)-Fenchone, (1R)-Fenchone, (1R,4S)-1,3,3-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one, (R)-(-)-Fenchone, (R)-Fenchone, L-(-)-Fenchone, L-Fenchone, l-Fenchone
InChI formel InChI=1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(3,6-7)8(9)11/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m0/s1
SMIL C[C@@]12CC[C@@H](C1)C(C)(C)C2=O
IUPAC navn (1S,4R)-2,2,4-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-3-one
Molekylvægt (g/mol) 152.23
Formel vægt 152.1201