Få mere at vide
(1R,4R)-4,6-Dihydroxy-1-(hydroxymethyl)-N-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin Hydrochlorid, Mikromol™
Beskrivelse
(1R,4R)-4,6-Dihydroxy-1-(hydroxymethyl)-N-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin Hydrochlorid
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (1R,4R)-4,6-Dihydroxy-1-(hydroxymethyl)-N-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline Hydrochloride |
| CAS | 2575516-68-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | (1R,4R)-4,6-Dihydroxy-1-(hydroxymethyl)-N-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C11H15NO3.ClH |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | (1R,4R)-4,6-Dihydroxy-1-(hydroxymethyl)-N-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15NO3.ClH/c1-12-5-11(15)9-4-7(14)2-3-8(9)10(12)6-13;/h2-4,10-11,13-15H,5-6H2,1H3;1H/t10-,11-;/m0./s1 |
| SMIL | Cl.CN1C[C@H](O)c2cc(O)ccc2[C@@H]1CO |
| IUPAC navn | (1R,4R)-1-(hydroxymethyl)-2-methyl-3,4-dihydro-1H-isoquinolin-4,6-diol; hydrochlorid |
| Vis mere |