Få mere at vide
(1R,4R)-4,6-Dihydroxy-1-(hydroxymethyl)-N-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin Hydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 17973836
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17973836 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17973836 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0081.280025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
(1R,4R)-4,6-Dihydroxy-1-(hydroxymethyl)-N-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin Hydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1R,4R)-4,6-Dihydroxy-1-(hydroxymethyl)-N-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline Hydrochloride
CAS 2575516-68-4
Analyt- eller komponentnavne (1R,4R)-4,6-Dihydroxy-1-(hydroxymethyl)-N-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C11H15NO3.ClH
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym (1R,4R)-4,6-Dihydroxy-1-(hydroxymethyl)-N-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C11H15NO3.ClH/c1-12-5-11(15)9-4-7(14)2-3-8(9)10(12)6-13;/h2-4,10-11,13-15H,5-6H2,1H3;1H/t10-,11-;/m0./s1
SMIL Cl.CN1C[C@H](O)c2cc(O)ccc2[C@@H]1CO
IUPAC navn (1R,4R)-1-(hydroxymethyl)-2-methyl-3,4-dihydro-1H-isoquinolin-4,6-diol; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 245.7
Mængde 25 mg
Formel vægt 245.0819 g/mol