missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(1r,4r)-4-((2-(Butylamino)-5-(5-(morpholinomethyl)pyridin-2-yl)pyrimidin-4-yl)amino)cyclohexanol, TRC

Artikelnummer. 30332729
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30332729 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30332729 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6925405MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (1r,4r)-4-((2-(Butylamino)-5-(5-(morpholinomethyl)pyridin-2-yl)pyrimidin-4-yl)amino)cyclohexanol
CAS 1493694-70-4
Molekylær formel C24H36N6O2
Mængde 5 mg
Synonym trans-4-[[2-(Butylamino)-5-[5-(4-morpholinylmethyl)-2-pyridinyl]-4-pyrimidinyl]amino]cyclohexanol, UNC2250
InChI formel InChI=1S/C24H36N6O2/c1-2-3-10-25-24-27-16-21(23(29-24)28-19-5-7-20(31)8-6-19)22-9-4-18(15-26-22)17-30-11-13-32-14-12-30/h4,9,15-16,19-20,31H,2-3,5-8,10-14,17H2,1H3,(H2,25,27,28,29)
SMIL CCCCNc1ncc(c(N[C@@H]2CC[C@@H](O)CC2)n1)c3ccc(CN4CCOCC4)cn3
IUPAC navn 4-[[2-(butylamino)-5-[5-(morpholin-4-ylmethyl)pyridin-2-yl]pyrimidin-4-yl]amino]cyclohexan-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 440.58
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.