Få mere at vide
(1R,4R)-1,8-Bis(diphenylacetoxy)-2-menthene, TRC
Artikelnummer. 30333279
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30333279 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30333279 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB430340100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale (1R,4R)-1,8-Bis(diphenylacetoxy)-2-menthene
CAS 477528-49-7
Molekylær formel C38H38O4
Mængde 100 mg
Synonym alpha-Phenyl-benzeneacetic Acid 1-[(1R,4R)-4-[(Diphenylacetyl)oxy]-4-methyl-2-cyclohexen-1-yl]-1-methylethyl Ester
InChI formel InChI=1S/C38H38O4/c1-37(2,41-35(39)33(28-16-8-4-9-17-28)29-18-10-5-11-19-29)32-24-26-38(3,27-25-32)42-36(40)34(30-20-12-6-13-21-30)31-22-14-7-15-23-31/h4-24,26,32-34H,25,27H2,1-3H3/t32-,38-/m0/s1
SMIL CC(C)(OC(=O)C(c1ccccc1)c2ccccc2)[C@@H]3CC[C@@](C)(OC(=O)C(c4ccccc4)c5ccccc5)C=C3
IUPAC navn [(1R,4R)-4-[2-(2,2-diphenylacetyl)oxypropan-2-yl]-1-methylcyclohex-2-en-1-yl] 2,2-diphenylacetate
Molekylvægt (g/mol) 558.71
Formel vægt 558.277