Få mere at vide
(1R,4R)-1,2,3,4-Tetrahydro-4,6-dihydroxy-1-(3-hydroxyphenyl)-2-methylisoquinolin, Mikromol™
Beskrivelse
(1R,4R)-1,2,3,4-Tetrahydro-4,6-dihydroxy-1-(3-hydroxyphenyl)-2-methylisoquinolin
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (1R,4R)-1,2,3,4-Tetrahydro-4,6-dihydroxy-1-(3-hydroxyphenyl)-2-methylisoquinoline |
| CAS | 2575516-76-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | (1R,4R)-1,2,3,4-Tetrahydro-4,6-dihydroxy-1-(3-hydroxyphenyl)-2-methylisoquinoline |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C16 H17 N O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | (1R,4R)-1,2,3,4-Tetrahydro-4,6-dihydroxy-1-(3-hydroxyphenyl)-2-methylisoquinoline |
| InChI formel | InChI=1S/C16H17NO3/c1-17-9-15(20)14-8-12(19)5-6-13(14)16(17)10-3-2-4-11(18)7-10/h2-8,15-16,18-20H,9H2,1H3/t15-,16+/m0/s1 |
| SMIL | CN1C[C@H](O)c2cc(O)ccc2[C@H]1c3cccc(O)c3 |
| IUPAC navn | (1R,4R)-1-(3-hydroxyphenyl)-2-methyl-3,4-dihydro-1H-isoquinol-4,6-diol |
| Vis mere |