Få mere at vide
(1R,4R)-1,2,3,4-Tetrahydro-4,6-dihydroxy-1-(3-hydroxyphenyl)-2-methylisoquinolin, Mikromol™
Artikelnummer. 17903336
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17903336 25 mg
17990386 100 mg
30457684 4 x 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17903336 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0081.270025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
(1R,4R)-1,2,3,4-Tetrahydro-4,6-dihydroxy-1-(3-hydroxyphenyl)-2-methylisoquinolin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1R,4R)-1,2,3,4-Tetrahydro-4,6-dihydroxy-1-(3-hydroxyphenyl)-2-methylisoquinoline
CAS 2575516-76-4
Analyt- eller komponentnavne (1R,4R)-1,2,3,4-Tetrahydro-4,6-dihydroxy-1-(3-hydroxyphenyl)-2-methylisoquinoline
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C16 H17 N O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym (1R,4R)-1,2,3,4-Tetrahydro-4,6-dihydroxy-1-(3-hydroxyphenyl)-2-methylisoquinoline
InChI formel InChI=1S/C16H17NO3/c1-17-9-15(20)14-8-12(19)5-6-13(14)16(17)10-3-2-4-11(18)7-10/h2-8,15-16,18-20H,9H2,1H3/t15-,16+/m0/s1
SMIL CN1C[C@H](O)c2cc(O)ccc2[C@H]1c3cccc(O)c3
IUPAC navn (1R,4R)-1-(3-hydroxyphenyl)-2-methyl-3,4-dihydro-1H-isoquinol-4,6-diol
Molekylvægt (g/mol) 271.31
Mængde 25 mg
Formel vægt 271.1208 g/mol