missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(1R,3S)-Solifenacin Succinate, TRC

Artikelnummer. 30426821
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30426821 25 mg
30417472 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30426821 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS67669525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1262506-09-1
Molekylær formel C23H26N2O2 . C4H6O4
Molekylvægt (g/mol) 480.6
Synonym Butanedioic acid compd. with (3S)-1-azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl (1R)-3,4-dihydro-1-phenyl-2(1H)-isoquinolinecarboxylate, (3S)-1-Azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl (1R)-3,4-dihydro-1-phenyl-2(1H)-isoquinolinecarboxylate butanedioate
IUPAC navn [(3S)-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-yl] (1R)-1-phenyl-3,4-dihydro-1H-isoquinoline-2-carboxylate;butanedioic acid
SMIL OC(=O)CCC(=O)O.O=C(O[C@@H]1CN2CCC1CC2)N3CCc4ccccc4[C@H]3c5ccccc5

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (1R,3S)-Solifenacin Succinate
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C23H26N2O2.C4H6O4/c26-23(27-21-16-24-13-10-18(21)11-14-24)25-15-12-17-6-4-5-9-20(17)22(25)19-7-2-1-3-8-19;5-3(6)1-2-4(7)8/h1-9,18,21-22H,10-16H2;1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)/t21-,22-;/m1./s1
Formel vægt 480.226
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.