missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(1R,3S)-Solifenacin Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 17994885
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17994885 2.5 mg
17901975 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17994885 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS6767202.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 180468-40-0
Molekylær formel C23 H26 N2 O2 . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 398.92
Synonym (1R)-3,4-Dihydro-1-phenyl-2(1H)-isoquinolinecarboxylic Acid (3S)-1-Azabicyclo-[2.2.2]oct-3-yl Ester Hydrochloride
IUPAC navn [(3S)-quinuclidin-3-yl] (1R)-1-phenyl-3,4-dihydro-1H-isoquinoline-2-carboxylate;hydrochloride
SMIL Cl.O=C(O[C@@H]1CN2CCC1CC2)N3CCc4ccccc4[C@H]3c5ccccc5

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (1R,3S)-Solifenacin Hydrochloride
Mængde 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C23H26N2O2.ClH/c26-23(27-21-16-24-13-10-18(21)11-14-24)25-15-12-17-6-4-5-9-20(17)22(25)19-7-2-1-3-8-19;/h1-9,18,21-22H,10-16H2;1H/t21-,22-;/m1./s1
Formel vægt 398.1761
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.