Få mere at vide
(1R,3S)-N-BOC-1-Aminocyclopentan-3-carboxylsyre, 95%, 98% ee
Artikelnummer. 10374352 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10374352 1 g Glasflaske 1g
10222712 250 mg Glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10374352 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 361830010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
CAS: 261165-05-3 | C11H19NR.4 | 229,27 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 261165-05-3
Molekylær formel C11H19NO4
Molekylvægt (g/mol) 229.27
MDL nummer MFCD01320857
InChI nøgle RNJQBGXOSAQQDG-JGVFFNPUSA-N
Synonym 1s,3r-3-tert-butoxycarbonyl amino cyclopentanecarboxylic acid, +-1s,3r-n-boc-3-aminocyclopentanecarboxylic acid, 1r,3s-n-boc-1-aminocyclopentane-3-carboxylic acid, 1s,3r-3-tert-butoxycarbonylamino cyclopentanecarboxylic acid, cis-3-boc-amino cyclopentane-1-carboxylic acid, 1s,3r-3-tert-butoxycarbonyl amino cyclopentane-1-carboxylic acid, 1s,3r-3-tert-butoxy carbonyl amino cyclopentane-1-carboxylic acid
PubChem CID 1512529
IUPAC navn (1S,3R)-3-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]cyclopentan-1-carboxylsyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC1CCC(C1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1R, 3S)-N-BOC-1-Aminocyclopentane-3-carboxylic acid
Smeltepunkt 111.8°C
Navn note 95%, (98% e.e.)
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (ELSD) (HPLC)
Emballage Glasflaske
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble
Mængde 1 g
Formel vægt 229.27
Procent renhed 95%,98% ee
Fysisk form Pulver og/eller stykker