Få mere at vide
(1R,3S)-N-BOC-1-Aminocyclopentan-3-carboxylsyre, 95%, 98% ee
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterDescription
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | (1R, 3S)-N-BOC-1-Aminocyclopentane-3-carboxylic acid |
| Smeltepunkt | 111.8°C |
| Navn note | 95%, (98% e.e.) |
| CAS min % | 94.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Farve | Hvid |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 94% min. (ELSD) (HPLC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: soluble |
| Show More |