missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(1R,3S)-Chloropretadalafil, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (1R,3S)-1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-(2-chloroacetyl)-2,3,4,9-tetrahydro-1H-pyrido[3,4-b]indole-3-carboxylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 629652-44-4 |
| Molekylær formel | C22H19ClN2O5 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Tadalafil Impurity 30 |
| InChI formel | InChI=1S/C22H19ClN2O5/c1-28-22(27)16-9-14-13-4-2-3-5-15(13)24-20(14)21(25(16)19(26)10-23)12-6-7-17-18(8-12)30-11-29-17/h2-8,16,21,24H,9-11H2,1H3/t16-,21+/m0/s1 |
| SMIL | COC(=O)[C@@H]1Cc2c([nH]c3ccccc23)[C@H](N1C(=O)CCl)c4ccc5OCOc5c4 |
| IUPAC navn | methyl (1R,3S)-1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(2-chloroacetyl)-1,3,4,9-tetrahydropyrido[3,4-b]indole-3-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 426.85 |
| Formel vægt | 426.0982 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?