Få mere at vide
(1R,3S)-kamforsyre, TRC
Artikelnummer. 17934315
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17934315 1 g
17901225 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17934315 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC1659051G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 124-83-4
Molekylær formel C10H16O4
Molekylvægt (g/mol) 200.23
Synonym (1R,3S)-1,2,2-Trimethyl-1,3-cyclopentanedicarboxylic Acid, (1R-cis)-1,2,2-Trimethyl-1,3-cyclopentanedicarboxylic Acid, (1R,3S)-(+)-Camphoric Acid, (+)-(1R,3S)-1,2,2-trimethyl-1,3-cyclopentanedicarboxylic acid, (+)-Camphoric Acid, (1R)-cis-Camphoric Acid, D-(+)-Camphoric Acid, D-Camphoric aAid, Dextrocamphoric Acid, d-(+)-Camphoric Acid, d-Camphoric Acid;
IUPAC navn (1R,3S)-1,2,2-trimethylcyclopentan-1,3-dicarboxylsyre
SMIL CC1(C)[C@H](CC[C@@]1(C)C(=O)O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1R,3S)-Camphoric Acid
InChI formel InChI=1S/C10H16O4/c1-9(2)6(7(11)12)4-5-10(9,3)8(13)14/h6H,4-5H2,1-3H3,(H,11,12)(H,13,14)/t6-,10+/m1/s1
Formel vægt 200.1049
Mængde 1 g