Få mere at vide
(1R,3S)-(+)-Kamfersyre, 98+%
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | (1R,3S)-(+)-Camphoric acid |
| Smeltepunkt | 183 °C til 188 °C |
| Mængde | 500 g |
| Optisk rotation | +46° (c=1 i methanol) |
| Beilstein | 2050204 |
| Merck Index | 141733 |
| Formel vægt | 200.23 |
| Procent renhed | ≥98% |