Få mere at vide
(1R,3S)-(+)-Camphoric acid, 98+%
Artikelnummer. 11456316
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 11456316
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B23106.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 124-83-4 | C10H14O4-2 | 198.218 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 124-83-4
Molekylær formel C10H14O4-2
Molekylvægt (g/mol) 198.218
MDL nummer MFCD00001375
InChI nøgle LSPHULWDVZXLIL-LDWIPMOCSA-L
Synonym d-+-camphoric acid, 1r,3s-1,2,2-trimethylcyclopentane-1,3-dicarboxylic acid, d-camphoric acid, 1r,3s-+-camphoric acid, unii-w77rm1csd5, camphoric acid, 1,3-cyclopentanedicarboxylic acid, 1,2,2-trimethyl-, 1r,3s, w77rm1csd5, 1,2,2-trimethyl-1,3-cyclopentanedicarboxylic acid, 1r-cis, 1r,3s-camphoric acid
PubChem CID 6918944
IUPAC navn (1R,3S)-1,2,2-trimethylcyclopentan-1,3-dicarboxylat
SMIL CC1(C(CCC1(C)C(=O)[O-])C(=O)[O-])C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1R,3S)-(+)-Camphoric acid
Smeltepunkt 183°C to 188°C
Beilstein 2050204
Merck Index 141733
Formel vægt 200.23
Procent renhed ≥98%
Mængde 100 g
Optisk rotation +46° (c=1 in Methanol)