Få mere at vide
(1R,3S,5R)-2-(tert-Butoxycarbonyl)-2-azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (1R,3S,5R)-2-(tert-Butoxycarbonyl)-2-azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carboxylic Acid |
| CAS | 197142-34-0 |
| Molekylær formel | C11H17NO4 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | (1R,3S,5R)-2-Azabicyclo[3.1.0]hexane-2,3-dicarboxylic acid 2-tert-butyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C11H17NO4/c1-11(2,3)16-10(15)12-7-4-6(7)5-8(12)9(13)14/h6-8H,4-5H2,1-3H3,(H,13,14)/t6-,7-,8+/m1/s1 |
| SMIL | CC(C)(C)OC(=O)N1[C@@H]2C[C@@H]2C[C@H]1C(=O)O |
| IUPAC navn | (1R,3S,5R)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]-2-azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 227.26 |
| Formel vægt | 227.1158 |