Få mere at vide
(1R,3S,5R)-2-Azabicyclo[3.3.0]octane-3-carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (1R,3S,5R)-2-Azabicyclo(3.3.0)octane-3-carboxylic Acid |
| CAS | 87679-21-8 |
| Molekylær formel | C8 H13 N O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Cyclopenta[b]pyrrole-2-carboxylic acid, octahydro-, (2α,3aα,6aα)- (9CI), (1R,3S,5R)-2-Azabicyclo[3.3.0]octane-3-carboxylic acid, (2S,3aR,6aR)-Octahydrocyclopenta[b]pyrrole-2-carboxylic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H13NO2/c10-8(11)7-4-5-2-1-3-6(5)9-7/h5-7,9H,1-4H2,(H,10,11)/t5-,6-,7+/m1/s1 |
| SMIL | OC(=O)[C@@H]1C[C@H]2CCC[C@H]2N1 |
| IUPAC navn | (2S,3aR,6aR)-1,2,3,3a,4,5,6,6a-octahydrocyclopenta[b]pyrrole-2-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 155.19 |
| Formel vægt | 155.0946 |