Learn More
(1R,3S)-(+)-4-Cyclopentene-1,3-diol 1-acetate, 99%, stabilized
Product Code. 10182764 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Unit Size:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Emballage unitSize
10182764 1 g Glasflaske 1g
10557254 250 mg Glass bottle 250mg
10603605 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10182764 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 399340010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 60410-16-4 | C7H10O3 | 142.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 60410-16-4
Molekylær formel C7H10O3
Molekylvægt (g/mol) 142.15
MDL nummer MFCD00078933
InChI nøgle IJDYOKVVRXZCFD-RQJHMYQMSA-N
Synonym 1s,4r-cis-4-acetoxy-2-cyclopenten-1-ol, 1r,4s-4-hydroxycyclopent-2-en-1-yl acetate, 1r,4s-4-hydroxycyclopent-2-enyl acetate, 1r,3s-+-cis-4-cyclopentene-1,3-diol 1-acetate, acetic acid 1r,4s-4-hydroxy-cyclopent-2-enyl ester, 1r,3s-+-4-cyclopentene-1,3-diol 1-acetate, 1s,4r-4-acetoxy-2-cyclopenten-1-ol, 1r,3s-4-cyclopentene-1,3-diol 1-acetate, 1r,4s-cis-4-hydroxy-2-cyclopentenyl acetate, 5beta-acetoxycyclopentene-3beta-ol
PubChem CID 10154103
IUPAC navn [(1R,4S)-4-hydroxycyclopent-2-en-1-yl]acetat
SMIL CC(=O)OC1CC(C=C1)O
Specifications
Kemisk navn eller materiale (1R, 3S)-(+)-4-Cyclopentene-1, 3-diol 1-acetate
Navn note stabilzed
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 43°C
Farve Hvid til beige
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Specifik rotation +67° to +69° (20°C, 589nm) ((c=2.3 in chloroform))
Formel vægt 142.15
Procent renhed 99%
Fysisk form Lavtsmeltende faststof