Få mere at vide
(1R,3S)-(-)-3-(Boc-amino)cyclopentancarboxylsyre, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15409515
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15409515 1 g 1g
15419515 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15409515 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52022.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 161660-94-2 | Molekylformel: C11H18NO4 | Molekylvægt: 228,27 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 161660-94-2
Molekylær formel C11H18NO4
Molekylvægt (g/mol) 228.27
MDL nummer MFCD01320858,MFCD01320857
InChI nøgle RNJQBGXOSAQQDG-SFYZADRCSA-M
Synonym 1r,3s-3-tert-butoxycarbonyl amino cyclopentanecarboxylic acid, --1r,3s-n-boc-3-aminocyclopentanecarboxylic acid, cis-3-boc-amino cyclopentanecarboxylic acid, 1r,3s-3-tert-butoxycarbonylamino cyclopentanecarboxylic acid, 1r,3s-3-tert-butoxycarbonyl amino cyclopentane-1-carboxylic acid, 1r,3s-boc-3-aminocyclopentane-1-carboxylic acid, cis-3-boc-amino cyclopentane-1-carboxylic acid, --1r,3s-n-boc-3-aminocyclopentane carboxylic acid
PubChem CID 1512526
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N[C@H]1CC[C@H](C1)C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1R,3S)-(-)-3-(Boc-amino)cyclopentanecarboxylic acid
IUPAC navn (1R,3S)-3-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]cyclopentan-1-carboxylsyre
Mængde 1 g
Formel vægt 229.28
Procent renhed 95%