Få mere at vide
(1R,3S)-3-Aminocyclopentanol Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (1R,3S)-3-Aminocyclopentanol Hydrochloride |
| CAS | 1279032-31-3 |
| Molekylær formel | C5 H11 N O . Cl H |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | (1R,3S)-3-Aminocyclopentan-1-ol Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11NO.ClH/c6-4-1-2-5(7)3-4;/h4-5,7H,1-3,6H2;1H/t4-,5+;/m0./s1 |
| SMIL | Cl.N[C@H]1CC[C@@H](O)C1 |
| IUPAC navn | (1R,3S)-3-aminocyclopentanol;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 137.61 |
| Formel vægt | 137.0607 |