Få mere at vide
(1R,3S)-3-Aminocyclopentanecarboxylic acid, 95%, 98% ee
Artikelnummer. 11955701 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11955701 5 g Glasflaske 5g
10202812 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11955701 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 362270050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 71830-08-5 | C6H11NO2 | 129.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 71830-08-5
Molekylær formel C6H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 129.16
InChI nøgle MLLSSTJTARJLHK-UHNVWZDZSA-N
Synonym 1r,3s-3-aminocyclopentanecarboxylic acid, 1r,3s-3-aminocyclopentane-1-carboxylic acid, --1r,3s-3-aminocyclopentanecarboxylic acid, cis-3-aminocyclopentanecarboxylic acid, cyclopentanecarboxylic acid, 3-amino-, 1r,3s, 1r,3s---3-aminocyclopentanecarboxylic acid, cis-3-amino-cyclopentanecarboxylic acid, 1r,3s-3-amino-cyclopentanecarboxylic acid, pubchem18731, 1r,3s---3-amino-cyclopentanecarboxylic acid
PubChem CID 1502035
IUPAC navn (1R,3S)-3-aminocyclopentan-1-carboxylsyre
SMIL C1CC(CC1C(=O)O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1R, 3S)-3-Aminocyclopentanecarboxylic acid
Smeltepunkt 172.1°C
Farve Hvid til beige
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 129.16
Procent renhed 95%,98% ee
Fysisk form Krystallinsk pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (1R,3S)-3-Aminocyclopentanecarboxylic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.