Få mere at vide
[(1R,3S)-3-[2-Amino-6-(cyclopropylamino)-9H-purin-9-yl]cyclopentyl]methanol, Mikromol™
Artikelnummer. 30052577
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30052577 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30052577 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3249.100025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
[(1R,3S)-3-[2-Amino-6-(cyclopropylamino)-9H-purin-9-yl]cyclopentyl]methanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1R,3S)-3-[2-Amino-6-(cyclopropylamino)-9H-purin-9-yl]cyclopentanemethanol
CAS 208762-35-0
Analyt- eller komponentnavne (1R,3S)-3-[2-Amino-6-(cyclopropylamino)-9H-purin-9-yl]cyclopentanemethanol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H20 N6 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym [(1R,3S)-3-[2-Amino-6-(cyclopropylamino)-9H-purin-9-yl]cyclopentyl]methanol, Cyclopentanemethanol, 3-[2-amino-6-(cyclopropylamino)-9H-purin-9-yl]-, (1R,3S)-, (1R,3S)-3-[2-Amino-6-(cyclopropylamino)-9H-purin-9-yl]cyclopentanemethanol, Abacavir Sulfate Imp. E (Ph. Int.), Abacavir Sulfate Imp E (EP)
InChI formel InChI=1S/C14H20N6O/c15-14-18-12(17-9-2-3-9)11-13(19-14)20(7-16-11)10-4-1-8(5-10)6-21/h7-10,21H,1-6H2,(H3,15,17,18,19)/t8-,10+/m1/s1
SMIL Nc1nc(NC2CC2)c3ncn([C@H]4CC[C@@H](CO)C4)c3n1
IUPAC navn [(1R,3S)-3-[2-amino-6-(cyclopropylamino)purin-9-yl]cyclopentyl]methanol
Molekylvægt (g/mol) 288.35
Mængde 25 mg
Formel vægt 288.1699 g/mol