missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(1R,3S)-3-[2-Amino-6-(cyclopropylamino)-9H-purin-9-yl]cyclopentanemethanol, TRC

Artikelnummer. 30137767
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137767 50 mg
17959619 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30137767 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA60379550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 208762-35-0
Molekylær formel C14 H20 N6 O
Molekylvægt (g/mol) 288.35
Synonym [(1R,3S)-3-[2-Amino-6-(cyclopropylamino)-9H-purin-9-yl]cyclopentyl]methanol, Cyclopentanemethanol, 3-[2-amino-6-(cyclopropylamino)-9H-purin-9-yl]-, (1R,3S)-, (1R,3S)-3-[2-Amino-6-(cyclopropylamino)-9H-purin-9-yl]cyclopentanemethanol, Abacavir Sulfate Imp. E (Ph. Int.), Abacavir Sulfate Imp E (EP)
IUPAC navn [(1R,3S)-3-[2-amino-6-(cyclopropylamino)purin-9-yl]cyclopentyl]methanol
SMIL Nc1nc(NC2CC2)c3ncn([C@H]4CC[C@@H](CO)C4)c3n1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (1R,3S)-3-[2-Amino-6-(cyclopropylamino)-9H-purin-9-yl]cyclopentanemethanol
Analyt- eller komponentnavne (1R,3S)-3-[2-Amino-6-(cyclopropylamino)-9H-purin-9-yl]cyclopentanemethanol
Forsendelsestilstand Room Temperature
InChI formel InChI=1S/C14H20N6O/c15-14-18-12(17-9-2-3-9)11-13(19-14)20(7-16-11)10-4-1-8(5-10)6-21/h7-10,21H,1-6H2,(H3,15,17,18,19)/t8-,10+/m1/s1
Løsningstype Neat
Industry Type Forensics
Mængde 50 mg
Formel vægt 288.1699
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.