missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(1R,3S)-1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2,3,4,9-tetrahydro-1H-pyrido[3,4-b]indole-3-carboxylic Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (1R,3S)-1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2,3,4,9-tetrahydro-1H-pyrido[3,4-b]indole-3-carboxylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 171596-44-4 |
| Molekylær formel | C20H18N2O4 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Tadalafil Impurity 31 |
| InChI formel | InChI=1S/C20H18N2O4/c1-24-20(23)15-9-13-12-4-2-3-5-14(12)21-19(13)18(22-15)11-6-7-16-17(8-11)26-10-25-16/h2-8,15,18,21-22H,9-10H2,1H3/t15-,18+/m0/s1 |
| SMIL | COC(=O)[C@@H]1CC2=C([C@H](N1)C3=CC4=C(C=C3)OCO4)NC5=CC=CC=C25 |
| IUPAC navn | methyl (1R,3S)-1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2,3,4,9-tetrahydro-1H-pyrido[3,4-b]indole-3-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 350.37 |
| Formel vægt | 350.1267 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?