Få mere at vide
Tocris Bioscience™ 1R,3R-RSL3
Beskrivelse
1R,3R-RSL3 is a negative control for 1S,3R-RSL3 (Cat. No. 6118).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (1 R,3 R)-Methyl 2-(2-chloroacetyl)-2,3,4,9-tetrahydro-1-[4-(methoxycarbonyl)phenyl]-1 H-pyrido[3,4-b]indole-3-carboxylate |
| CAS | 1219810-15-7 |
| Mængde | 10 mg |
| Mål | Glutathione Peroxidase 4/GPX4 |
| Molekylær formel | C23H21ClN2O5 |
| Renhed | 0.98 |