Få mere at vide
(1R,3R)-N-BOC-1-Aminocyclopentane-3-carboxylic acid, 95%, 98% ee
Artikelnummer. 10763983 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10763983 1 g 1g
10068911 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10763983 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 362390010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 489446-85-7 | C11H19NO4 | 229.27 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 489446-85-7
Molekylær formel C11H19NO4
Molekylvægt (g/mol) 229.27
MDL nummer MFCD02259727
InChI nøgle RNJQBGXOSAQQDG-HTQZYQBOSA-N
Synonym 1r,3r-3-tert-butoxycarbonyl amino cyclopentanecarboxylic acid, 1r,3r-n-boc-1-aminocyclopentane-3-carboxylic acid, trans-3-tert-butoxycarbonyl amino cyclopentanecarboxylic acid, 1r,3r-3-tert-butoxycarbonyl amino cyclopentane-1-carboxylic acid, 1s,3r-+-3-tert-butoxycarbonyl amino cyclopentane-1-carboxylic acid, 1r,3r-n-boc-3-aminocyclopentane carboxylic acid, 1r,3r-3-tert-butoxycarbonylamino cyclopentanecarboxylic acid, 1r,3r-3-tert-butoxycarbonylamino-cyclopentanecarboxylic acid, 1r,3r-3-tert-butoxy carbonylamino cyclopentanecarboxylic acid
PubChem CID 1512527
IUPAC navn (1R,3R)-3-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]cyclopentan-1-carboxylsyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC1CCC(C1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1R, 3R)-N-BOC-1-Aminocyclopentane-3-carboxylic acid
Smeltepunkt 117.3°C
Navn note 95%, (98% e.e.)
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble
Mængde 1 g
Formel vægt 229.27
Procent renhed 95%,98% ee
Fysisk form Pulver