missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1R,3R,AlphaR-Deltamethrin, TRC

Artikelnummer. 30012362
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30012362 10 mg
30003293 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30012362 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD23076010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 55700-99-7
Molekylær formel C22H19Br2NO3
Molekylvægt (g/mol) 505.2
Synonym [1R-[1α(R*),3α]]-3-(2,2-Dibromoethenyl)-2,2-dimethyl-cyclopropanecarboxylic Acid Cyano(3-phenoxyphenyl)methyl Ester, NRDC 156A, RU 23938
SMIL CC1(C)[C@@H](C=C(Br)Br)[C@H]1C(=O)O[C@@H](C#N)c2cccc(Oc3ccccc3)c2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1R,3R,aR-Deltamethrin
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C22H19Br2NO3/c1-22(2)17(12-19(23)24)20(22)21(26)28-18(13-25)14-7-6-10-16(11-14)27-15-8-4-3-5-9-15/h3-12,17-18,20H,1-2H3/t17-,18-,20-/m0/s1
Formel vægt 502.973
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.