Få mere at vide
(1R,3r,5S)-9-Methyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-amine, Mikromol™
Artikelnummer. 30049902
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30049902 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30049902 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0398.05
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(1R,3r,5S)-9-Methyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-amine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1R,3r,5S)-9-methyl-9-azabicyclo(3.3.1)nonan-3-amine
CAS 76272-56-5
Analyt- eller komponentnavne (1R,3r,5S)-9-methyl-9-azabicyclo(3.3.1)nonan-3-amine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C9 H18 N2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym (1R,3r,5S)-9-Methyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-amine, Granisetron Hydrochloride Imp. E (EP), Granisetron Imp. E (EP), Granisetron USP Related Compound E, Granisetron USP RC E, (1R,3r,5S)-9-Methyl-9-azabicyclo[3.3.1]-nonan-3-amine, endo-9-Methyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-amine, endo-3-Amino-9-methyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonane, Granisetron Related Compound E, Granisetron Hydrochloride Impurity E, Granisetron Impurity E
InChI formel InChI=1S/C9H18N2/c1-11-8-3-2-4-9(11)6-7(10)5-8/h7-9H,2-6,10H2,1H3/t7-,8+,9-
SMIL CN1[C@@H]2CCC[C@H]1C[C@@H](N)C2
IUPAC navn (1R,5S)-9-methyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-amine
Molekylvægt (g/mol) 154.253
Mængde 100 mg
Formel vægt 154.147 g/mol