missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(1R,3r,5S)-3-Hydroxyspiro[8-azoniabicyclo[3.2.1]octane-8,1'-pyrrolidinium] Chloride, Mikromol™
Beskrivelse
(1R,3r,5S)-3-Hydroxyspiro[8-azoniabicyclo[3.2.1]octane-8,1'-pyrrolidinium] Chloride
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Azoniaspironortropanol chloride |
| CAS | 3464-71-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | Azoniaspironortropanol chloride |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C11 H20 N O . Cl |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Trospium Chloride Imp. C (EP), Trospium Chloride USP Related Compound C, Trospium Chloride USP RC C, 3-hydroxy-Spiro[8-azoniabicyclo[3.2.1]octane-8,1'-pyrrolidinium] chloride, 3alpha-Hydroxynortropane-8-spiro-1'-pyrrolidinium chloride, (1alpha,3beta,5alpha)-3-Hydroxy-spiro[8-azoniabicyclo[3.2.1]octane-8,1'-pyrrolidinium] chloride (1:1), (1R,3r,5S)-3-hydroxyspiro[8-azoniabicyclo[3.2.1]octane-8,1'-pyrrolidinium], Trospium Imp. C, Trospium RC C (USP), Azoniaspironortropanol chloride, Trospium Related Compound C as Chloride, Trospium Chloride Impurity C as Chloride, Trospium Impurity C as Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C11H20NO.ClH/c13-11-7-9-3-4-10(8-11)12(9)5-1-2-6-12;/h9-11,13H,1-8H2;1H/q+1;/p-1/t9-,10+,11+; |
| SMIL | [Cl-].O[C@H]1C[C@H]2CC[C@@H](C1)[N+]23CCCC3 |
| IUPAC navn | (1S,5R)-spiro[8-azoniabicyclo[3.2.1]octane-8,1'-azolidin-1-ium]-3-ol;chloride |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?