missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(1R,3R,4R)-Entecavir, TRC

Artikelnummer. 30179016
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
2.5 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30179016 1 mg -
30179541 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30179016 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE5589351MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1367369-76-3
Molekylær formel C12 H15 N5 O3
Molekylvægt (g/mol) 277.28
Synonym 6H-Purin-6-one, 2-amino-1,9-dihydro-9-[(1R,3R,4R)-4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)-2-methylenecyclopentyl]-, (1R,3R,4R)-Entecavir, (1'R,3'R,4'R)-Entecavir, [1R-(1α,3β,4β)]-2-Amino-1,9-dihydro-9-[4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)-2-methylenecyclopentyl]-6H-purin-6-one, 2-Amino-1,9-dihydro-9-[(1R,3R,4R)-4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)-2-methylenecyclopentyl]-6H-purin-6-one
IUPAC navn 2-amino-9-[(1R,3R,4R)-4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)-2-methylidenecyclopentyl]-1H-purin-6-one
SMIL NC1=Nc2c(ncn2[C@@H]3C[C@@H](O)[C@@H](CO)C3=C)C(=O)N1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (1'R,3'R,4'R)-Entecavir
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C12H15N5O3/c1-5-6(3-18)8(19)2-7(5)17-4-14-9-10(17)15-12(13)16-11(9)20/h4,6-8,18-19H,1-3H2,(H3,13,15,16,20)/t6-,7+,8+/m0/s1
Formel vægt 277.1175
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.