missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(1R,3R)-1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2,3,4,9-tetrahydro-1H-pyrido[3,4-b]indole-3-carbo, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (1R,3R)-1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2,3,4,9-tetrahydro-1H-pyrido[3,4-b]indole-3-carboxylic Acid Hydrochloride |
| CAS | 474668-76-3 |
| Molekylær formel | C19H16N2O4 . HCl |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | (1R,3R)-1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2,3,4,9-tetrahydro-1H-pyrido[3,4-b]indole-3-carboxylic Acid Monohydrochloride, Tadalafil Acid Impurity |
| InChI formel | InChI=1S/C19H16N2O4.ClH/c22-19(23)14-8-12-11-3-1-2-4-13(11)20-18(12)17(21-14)10-5-6-15-16(7-10)25-9-24-15;/h1-7,14,17,20-21H,8-9H2,(H,22,23);1H/t14-,17-;/m1./s1 |
| SMIL | OC([C@H]1CC(C2=CC=CC=C2N3)=C3[C@@H](C4=CC=C5C(OCO5)=C4)N1)=O.Cl |
| IUPAC navn | (1R,3R)-1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2,3,4,9-tetrahydro-1H-pyrido[3,4-b]indole-3-carboxylic acid;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 372.8 |
| Formel vægt | 372.0877 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?