Få mere at vide
(1R,3aS,4S,6aS)-1,4-Bis(benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)tetrahydro-1H,3H-furo[3,4-c]furan, 99%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31086358
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
250 mg
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31086358 5 mg
31075802 1 mg
31085203 10 mg
31085008 100 mg
31084191 50 mg
31078705 250 mg
31085640 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 31086358 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD1147355mg
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1R,3aS,4S,6aS)-1,4-Bis(benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)tetrahydro-1H,3H-furo[3,4-c]furan
CAS 133-04-0
Molekylær formel C20H18O6
MDL nummer MFCD00198067
Mængde 5 mg
SMIL [H][C@]12[C@](CO[C@@H]2C3=CC=C(OCO4)C4=C3)([H])[C@H](C5=CC=C(OCO6)C6=C5)OC1
Molekylvægt (g/mol) 354.35
Procent renhed 99%