Få mere at vide
(1R)-3-(1-Naphthyloxy)-1-phenylpropan-1-ol, Mikromol™
Beskrivelse
(1R)-3-(1-Naphthyloxy)-1-phenylpropan-1-ol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (1R)-3-(1-Naphthyloxy)-1-phenylpropan-1-ol |
| CAS | 156453-53-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | (1R)-3-(1-Naphthyloxy)-1-phenylpropan-1-ol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C19 H18 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | (αR)-α-[2-(1-naphthalenyloxy)ethyl]benzenemethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C19H18O2/c20-18(16-8-2-1-3-9-16)13-14-21-19-12-6-10-15-7-4-5-11-17(15)19/h1-12,18,20H,13-14H2/t18-/m1/s1 |
| SMIL | O[C@H](CCOc1cccc2ccccc12)c3ccccc3 |
| IUPAC navn | (1R)-3-naphthalen-1-yloxy-1-phenylpropan-1-ol |
| Vis mere |