Få mere at vide
(1R,2S)-VU0155041, MedChemExpress
Artikelnummer. 16456058
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16456058 10 mg 10mg
16423426 25 mg 25mg
16418667 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16456058 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY14417A
MedChemExpress (1R,2S)-VU0155041, Cis regioisomer of VU0155041, is a partial mGluR4 agonist with an EC50 of 2.35 μM.
(1R,2S)-VU0155041, Cis regioisomer of VU0155041, is a partial mGluR4 agonist with an EC50 of 2.35 μM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1R,2S)-VU0155041
Fysisk form Solid
CAS 1263273-14-8
Farve White
Mængde 10 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C14H15Cl2NO3
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neurodegeneration
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (158.14 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C([C@H]1[C@@H](C(NC2=CC(Cl)=CC(Cl)=C2)=O)CCCC1)O
Molekylvægt (g/mol) 316.18
Formel vægt 316.18
Procent renhed 98.0%