Få mere at vide
(1R,2S)-rel-1,2-Cyclopentanedicarboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (1R,2S)-rel-1,2-Cyclopentanedicarboxylic Acid |
| CAS | 1461-96-7 |
| Molekylær formel | C7H10O4 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | cis-1,2-Cyclopentanedicarboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10O4/c8-6(9)4-2-1-3-5(4)7(10)11/h4-5H,1-3H2,(H,8,9)(H,10,11)/t4-,5+ |
| SMIL | OC(=O)[C@@H]1CCC[C@@H]1C(=O)O |
| IUPAC navn | (1R,2S)-cyclopentane-1,2-dicarboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 158.15 |
| Formel vægt | 158.0579 |