Få mere at vide
(1R,2S)-(+)-cis-1-Amino-2-indanol, 98%
Artikelnummer. 10793003 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10793003 1 g Glasflaske 1g
10078611 10 g Glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10793003 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 297530010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
CAS: 136030-00-7 | C9H12NO | 150,20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 136030-00-7
Molekylær formel C9H12NO
Molekylvægt (g/mol) 150.20
MDL nummer MFCD00216656,MFCD01318239
InChI nøgle LOPKSXMQWBYUOI-DTWKUNHWSA-O
Synonym 1r,2s-1-amino-2-indanol, 1r,2s-1-amino-2,3-dihydro-1h-inden-2-ol, cis-1-amino-2-indanol, 1r,2s-+-cis-1-amino-2-indanol, cis-1-amino-2,3-dihydro-1h-inden-2-ol, 1r,2s-+-1-amino-2-hydroxyindan, 1r,2s-1-amino-2-hydroxyindane, 1r,2s-+-1-amino-2-indanol, 1r,2s-+-cis-1-aminoindan-2-ol, 1r,2s-cis-1-amino-2-indanol
PubChem CID 2725045
IUPAC navn (1R,2S)-2-hydroxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-aminium
SMIL [NH3+][C@H]1[C@@H](O)CC2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1R, 2S)-(+)-cis-1-Amino-2-indanol
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 117 °C til 121 °C
Farve Hvid til beige
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Specifik rotationstilstand +44,5° (20 °C c=1,methanol)
Specifik rotation +44.5
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig
Formel vægt 149.19
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (1R,2S)-(+)-cis-1-Amino-2-indanol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.