Få mere at vide
(1R,2S)-(+)-cis-1-amino-2-indanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10078611 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
Artikelnummer. 10078611
Brand: Thermo Scientific Acros 297530100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 136030-00-7 | C9H12NO | 150.20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 136030-00-7
Molekylær formel C9H12NO
Molekylvægt (g/mol) 150.20
MDL nummer MFCD00216656,MFCD01318239
InChI nøgle LOPKSXMQWBYUOI-DTWKUNHWSA-O
Synonym 1r,2s-1-amino-2-indanol, 1r,2s-1-amino-2,3-dihydro-1h-inden-2-ol, cis-1-amino-2-indanol, 1r,2s-+-cis-1-amino-2-indanol, cis-1-amino-2,3-dihydro-1h-inden-2-ol, 1r,2s-+-1-amino-2-hydroxyindan, 1r,2s-1-amino-2-hydroxyindane, 1r,2s-+-1-amino-2-indanol, 1r,2s-+-cis-1-aminoindan-2-ol, 1r,2s-cis-1-amino-2-indanol
PubChem CID 2725045
IUPAC navn (1R,2S)-2-hydroxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-aminium
SMIL [NH3+][C@H]1[C@@H](O)CC2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1R, 2S)-(+)-cis-1-Amino-2-indanol
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 117°C to 121°C
Farve Hvid til beige
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Mængde 10 g
Specifik rotationstilstand +44.5° (20°C c=1,methanol)
Specifik rotation + 44.5
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble
Formel vægt 149.19
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (1R,2S)-(+)-cis-1-Amino-2-indanol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.