Få mere at vide
(1R,2S,5R)-(-)-Menthyl (S)-p-Toluenesulfinate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (1R,2S,5R)-(-)-Menthyl (S)-p-Toluenesulfinate |
| CAS | 1517-82-4 |
| Molekylær formel | C17H26O2S |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | [1R-[1α(S*),2β,5α]]-4-Methylbenzenesulfinic Acid 5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexyl Ester, (1R,3R,4S)-Menthol (-)-(S)-p-Toluenesulfinate, (S)-p-Toluenesulfinic Acid (-)-(1R,3R,4S)-p-Menth-3-yl Ester, (-)-(1R)-Menthyl (S)-toluene-4-sulfinate |
| InChI formel | InChI=1S/C17H26O2S/c1-12(2)16-10-7-14(4)11-17(16)19-20(18)15-8-5-13(3)6-9-15/h5-6,8-9,12,14,16-17H,7,10-11H2,1-4H3/t14-,16+,17-,20+/m1/s1 |
| SMIL | C[C@H]1C[C@@H](O[S@@](C2=CC=C(C)C=C2)=O)[C@H](C(C)C)CC1 |
| IUPAC navn | (1R,2S,5R)-2-isopropyl-5-methylcyclohexyl (S)-4-methylbenzenesulfinate |
| Molekylvægt (g/mol) | 294.45 |
| Formel vægt | 294.17 |