Få mere at vide
(1R,2S,5R)-(-)-Menthyl (S)-p-toluensulfinat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11915751 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11915751 1 g Glasflaske 1g
11925751 10 g Glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11915751 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 428110010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1517-82-4 | C17H26O2S | 294.46 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1517-82-4
Molekylær formel C17H26O2S
Molekylvægt (g/mol) 294.46
InChI nøgle NQICGNSARVCSGJ-DSRNLFJRSA-N
Synonym 1r,2s,5r---menthyl s-p-toluenesulfinate, 4-methylbenzenesulfinic acid 1r,5r-2-isopropyl-5-methylcyclohexyl ester
PubChem CID 101348873
IUPAC navn [(1R,5R)-5-methyl-2-propan-2-ylcyclohexyl]-4-methylbenzensulfinat
SMIL CC1CCC(C(C1)OS(=O)C2=CC=C(C=C2)C)C(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1R, 2S, 5R)-(-)-Menthyl (S)-p-toluenesulfinate
Smeltepunkt 102.0°C to 104.0°C
Farve Brun til gul eller grå
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Specifik rotation −190° to −204° (20°C, 589nm) (c=2, acetone)
Formel vægt 294.46
Procent renhed 98%
Fysisk form Løsning