Få mere at vide
(1R,2S,5R)-(-)-Menthol, TRC
Artikelnummer. 30133095
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133095 5 g
30137738 250 g
17904785 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30133095 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2188755G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2216-51-5
Molekylær formel C10 H20 O
Molekylvægt (g/mol) 156.27
Synonym Levomenthol, (-)-Menthol, Cyclohexanol, 5-methyl-2-(1-methylethyl)-, (1R,2S,5R)-, Cyclohexanol, 5-methyl-2-(1-methylethyl)-, [1R-(1α,2β,5α)]-, Menthol, (1R,3R,4S)-(-)- (8CI), (1R,2S,5R)-5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexanol, (-)-(1R,3R,4S)-Menthol, (-)-Menthyl alcohol, (-)-trans-p-Menthan-cis-3-ol, (1R)-(-)-Menthol, (1R,2S,5R)-(-)-Menthol, (1R,2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexan-1-ol, (1R,2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexan-1-ol, (1R,2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanol, (1R,2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanol, (1R,2S,5R)-5-Methyl-2-(propan-2-yl)cyclohexanol, (R)-(-)-Menthol, 1R-Menthol, A 10474, FEMA 2665, Hakkano, L-Menthol, L-Mentholum, Minclea, NSC 62788, l-(-)-Menthol, l-Menthol
IUPAC navn (1R,2S,5R)-5-methyl-2-propan-2-ylcyclohexan-1-ol
SMIL CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (-)-Menthol
Renhedsgrad noter GC
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C10H20O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-11H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+,10-/m1/s1
Formel vægt 156.1514
Procent renhed >95%