missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(1R,2S,5R)-(-)-Menthol Beta-D-Glucuronide, TRC

Artikelnummer. 30137745
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137745 100 mg
30004501 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30137745 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM218880100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 79466-08-3
Molekylær formel C16H28O7
Molekylvægt (g/mol) 332.39
Synonym (1R,2S,5R)-(-)-Menthol Ss-D-Glucuronide
IUPAC navn (2S,3S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-[(1R,2R,5R)-5-methyl-2-propan-2-ylcyclohexyl]oxyoxane-2-carboxylic acid
SMIL CC(C)[C@H]1CC[C@@H](C)C[C@H]1O[C@@H]2O[C@@H]([C@@H](O)C(O)C2O)C(=O)O

Especificaciones

Kemisk navn eller materiale (1R,2S,5R)-(-)-Menthol beta-D-Glucuronide
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C16H28O7/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)22-16-13(19)11(17)12(18)14(23-16)15(20)21/h7-14,16-19H,4-6H2,1-3H3,(H,20,21)/t8-,9-,10-,11?,12+,13?,14+,16-/m1/s1
Formel vægt 332.1835
Procent renhed >95%
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.