missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(1R,2S,5R,6R,9R,10S)-rel-1,2,5,6,9,10-Hexabromocyclododecane, TRC

Artikelnummer. 30407386
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30407386 5 mg
30404424 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30407386 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH2941055MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 134237-51-7
Molekylær formel C12 H18 Br6
Molekylvægt (g/mol) 641.7
Synonym beta-Hexabromocyclododecane, beta-1,2,5,6,9,10-Hexabromocyclododecane, Cyclododecane, 1,2,5,6,9,10-hexabromo-, (1R,2S,5R,6R,9R,10S)-rel-, Cyclododecane, 1,2,5,6,9,10-hexabromo-, (1R*,2R*,5R*,6S*,9R*,10S*)-, rel-(1R,2S,5R,6R,9R,10S)-1,2,5,6,9,10-Hexabromocyclododecane, (±)-β-HBCD, (±)-β-Hexabromocyclododecane, β-HBCD, β-Hexabromocyclododecane, beta-Hexabromocyclododecane, beta-HBCD, beta-HBCDD, Beta-Hexabromocyclododecane
IUPAC navn (1R,2S,5R,6S,9R,10R)-1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododecane
SMIL Br[C@@H]1CC[C@@H](Br)[C@@H](Br)CC[C@@H](Br)[C@@H](Br)CC[C@H]1Br

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale beta-Hexabromocyclododecane
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C12H18Br6/c13-7-1-2-8(14)10(16)5-6-12(18)11(17)4-3-9(7)15/h7-12H,1-6H2/t7-,8-,9-,10+,11+,12-/m1/s1
Formel vægt 635.6509
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.