Få mere at vide
(1R,2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanecarboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (1R,2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanecarboxylic Acid |
| CAS | 16052-40-7 |
| Molekylær formel | C11H20O2 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | (1R,2S,5R)-5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexanecarboxylic Acid, (-)-Menthylformic Acid, (1R,3R,4S)-p-Menthane-3-carboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C11H20O2/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11(12)13/h7-10H,4-6H2,1-3H3,(H,12,13)/t8-,9+,10-/m1/s1 |
| SMIL | C[C@@H]1CC[C@H]([C@@H](C1)C(=O)O)C(C)C |
| IUPAC navn | (1R,2S,5R)-5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexanecarboxylic Acid; (-)-Menthylformic Acid; (1R,3R,4S)-p-Menthane-3-carboxylic Acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 184.27 |
| Formel vægt | 184.15 |