Få mere at vide
(1R,2S,4R)-2-Hydroxy-Alpha,Alpha,4-trimethylcyclohexanemethanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (1R,2S,4R)-2-Hydroxy-alpha,alpha,4-trimethylcyclohexanemethanol |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H20O2/c1-7-4-5-8(9(11)6-7)10(2,3)12/h7-9,11-12H,4-6H2,1-3H3/t7-,8-,9+/m1/s1 |